Merck
1.07881
Millipore
Standard-I-Nähragar
for the cultivation of fastidious bacteria
Synonym(e):
Standard nutrient agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.5 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
37 g/L
Schüttdichte
640 kg/m3
Anwendung(en)
clinical
microbiology
Eignung
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Listeria spp.
Shigella spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
zur Kultivierung von anspruchsvollen Bakterien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)klarAussehen (Farbe)gelblich -braunpH-Wert (25  °C)7,3–7,7Erstarrungsverhalten (2  h, 45  °C)flüssigWiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19118)≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 11700)≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))≥ 70 %Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3