Merck
1.07857
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for atomic absorption spectroscopy (max. 0.0005% Ca)
Synonym(e):
Strontium chloride hexahydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Sr · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-971-6
Qualität:
for inorganic trace analysis
Form:
solid
Löslichkeit:
2058 g/L
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
61 °C
Löslichkeit
2058 g/L
Dichte
1.95 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1050 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99.0 %
Ba (Barium): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
K (Kalium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Natrium): ≤ 0.01 %
Pb (Blei): ≤ 0.0002 %
Zn (Zink): ≤ 0.0002 %
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1