Wichtige Dokumente
1.07475
Sigma-Aldrich
Pyridin-D5
deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Pyridin-D5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
EG-Index-Nummer:
230-720-2
Dampfdruck
26.7 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
482 °C
Wirksamkeit
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.8-12.4 % (v/v)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH-Wert
8.81 ( in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-42 °C
Übergangstemp.
flash point 17 °C
Dichte
0.98 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv-Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad von 98 % bis 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt sowohl gemäß Karl Fischer als auch NMR spezifiziert.
Hinweis zur Analyse
Deuterierungsgrad: ≥ 99,8 %
Wasser
- NMR, H₂O:
≤ 0,02 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Wasser
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0,03 %
Verdunstungszahl: 12,7
Rechtliche Hinweise
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany