Merck
1.07043
Millipore
Mixed Peptone for Biotechnology and Microbiology
Prime, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Polypepton, Peptonmischung
Größe auswählen
1 KG
575,00 €
575,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
575,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
575,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Universal-Pepton M 66, suitable for microbiology
Form
powder
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kg
pH-Wert
6-7 (20 g/L in H2O)
Löslichkeit
490 g/L
Schüttdichte
370 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Universalpepton M 66 ist eine Poly-Pepton-Mischung aus Caseinpepton, Fleischpepton und Sojapepton mit ausgewogenen Nährstoffeigenschaften. Pepton M 66 wird in der industriellen Mikrobiologie als Nährstoffquelle für das Wachstum von Mikroorganismen in großvolumigen Fermentationsverfahren eingesetzt. Pepton M 66 ist ein wasserlösliches Proteinhydrolysat, das durch die Verdauung natürlicher Quellen wie Fleisch, Casein, Gelatine oder Soja gewonnen wird. Es stellt verschiedene essentielle Nährstoffe wie Aminosäuren, Vitamine und Mineralien bereit, die für das Wachstum von Bakterien erforderlich sind. Es eignet sich für die Kultivierung anspruchsvoller Bakterien, Hefen und Schimmelpilze.
Anwendung
Universalpepton M 66 kann als Nährstoff verwendet werden, z. B. als Ersatz für Serumalbumin in Zellkulturen und bei der Fermentierung. Es ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeproben.
Hinweis zur Analyse
Peptongehalt (ex N, ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 80 %
Aminostickstoff (als N): ≥ 3,5 %
pH-Wert (2 %; Wasser): 6–7
Sulfatasche (800 °C): ≤ 15 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 5 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1