Merck
1.06578
Supelco
tri-Natriumphosphat-Dodecahydrat
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
tri-Natriumphosphat-Dodecahydrat, Natriumphosphat, dreibasisches Trinatriumphosphat
Größe auswählen
1 KG
67,10 €
5 KG
235,00 €
12 KG
770,00 €
50 KG
2.180,00 €
67,10 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
67,10 €
5 KG
235,00 €
12 KG
770,00 €
50 KG
2.180,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na3O4P · 12H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-509-8
NACRES:
NA.21
67,10 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
98.0-102.0% (alkalimetric)
Form
crystals
Wirksamkeit
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
285 g/L
Dichte
1.62 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
950 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): 98,0 - 102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Alkali-Überschuss (als NaOH): ≤ 2,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Fluorid (F): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Harnstoff in Wasser und Abwasser, enzymatische Bestimmung – Photometrische Bestimmung mit der Indophenolblau-Methode nach Spaltung des Harnstoffs
Fragen
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension