Merck
1.05988
SAFC
D-Mannitol
fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 421
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Mannite
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
E-Nummer:
E421
EG-Index-Nummer:
200-711-8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
Selbstzündungstemp.
410 °C
Wirksamkeit
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Partikelgröße
(see specification)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Mannit wird häufig in pharmazeutischen Formulierungen und in Lebensmitteln genutzt, vor allem als Verdünnungsmittel und Füllstoff in festen oralen Formulierungen wie Tabletten. Direkt verpressbare Mannite oder eigens für die Feuchtgranulierung entwickelte Produkte können in der Parteck® Produktreihe eingesehen werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein Zuckeralkohol, der die Geschmacksknospen für süß anspricht. Wird für Untersuchungen zur Inhibition von Süße verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1