Merck
1.05290
Millipore
XLD Agar (nach harm. EP/USP/JP)
Xylose-lysine-deoxycholate agar for microbiology
Größe auswählen
500 G
262,00 €
262,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
262,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
262,00 €
Check Cart for Availability
Agentur
EP
JP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2-7.6 (25 °C, 55.2 g/L in H2O)
Löslichkeit
55.2 g/L
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Salmonella spp.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,2–7,6
Typische Zusammensetzung (g/Liter): Hefeextrakt 3,0; Natriumchlorid 5,0; D(+)-Xylose 3,5; Lactose 7,5; Saccharose 7,5; L(+)-Lysin 5,0; Natriumdesoxycholat 2,5; Natriumthiosulfat 6,8; Ammoniumeisen(III)-citrat 0,8; Phenolrot 0,08; Agar-Agar 13,5.
Wachstumsprüfung gemäß der harmonisierten Methode der EP, USP und JP.
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella Abony NCTC 6017): 10–100
Koloniezahl (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Koloniezahl (Salmonella Abony NCTC 6017):
Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella Abony NCTC 6017): ≥ 50 %
Koloniefarbe (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): rot
Koloniefarbe (Salmonella Abony NCTC 6017): rot
Schwarzes Zentrum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Schwarzes Zentrum (Salmonella Abony NCTC 6017): +
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): nicht vorhanden bis sehr gut
Koloniefarbe (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): gelb
Mediumfarbe (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): gelb
Präzipitat (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Inkubation: Salmonella 18 Std.; 30–35°C; E. coli bis zu 48 Std.
Die obigen Informationen sind aktuell zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können ohne Vorankündigung geändert werden (ausgenommen sind Kunden, die einen Änderungskontrollvertrag mit unserem Unternehmen abgeschlossen haben). Die Informationen bzw. das Format können jederzeit und auf jede Art und Weise geändert werden, wenn interne Unternehmensangelegenheiten oder Standardbestimmungen dies vorsehen.
Fußnote
Wir bieten zwei Medientypen an: das höherwertige granulierte GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect® Kulturmedium, je nach Anforderung bei der jeweiligen Anwendung.
Die Bezeichnungen „Basic“, „Plus“ oder „Prime“ werden ergänzt, um das Qualitätssicherungsniveau anzugeben, von der Basis-Qualitätssicherung (Basic) über die Standard-Qualitätssicherung (Plus) bis zur Premium-Qualitätssicherung (Prime) für vollständige regulatorische Konformität.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.