Merck
1.05269
Millipore
Antibiotika-Agar Nr. 11
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, suitable for microbiological culture
Synonym(e):
GROVE und RANDALL Medium Nr. 11
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA
Form
powder
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry.)
Methode(n)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
Farbe
yellow to brown
pH-Wert
8.2-8.4 (25 °C in H2O)
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Micrococcus spp.
bacteria
Allgemeine Beschreibung
Antibiotika-Agar Nr. 11 wird für die mikrobiologische Untersuchung von Antibiotika in pharmazeutischen Zubereitungen, Körperflüssigkeiten, Futtermittelzubereitungen und anderen Materialien empfohlen. Das Probenmaterial kann mittels Verdünnungs- und Diffusionsverfahren getestet werden. Die gebräuchlichste Methode ist der Agardiffusionstest, der als Zylinder-, Stanzloch- oder Papierscheibentest durchgeführt werden kann. Das Nährmedium wird mit dem entsprechenden Teststamm beimpft und in Platten gegossen. Definierte Mengen des zu untersuchenden Antibiotikums und eines Antibiotikastandards werden als Spots (Zylinder, Stanzloch, Papierscheiben) aufgebracht. Bei der Inkubation bilden sich um die Applikationsstelle herum Hemmzonen. Innerhalb dieser Zonen findet kein mikrobielles Wachstum statt, und ihr Durchmesser ist ein Maß für die Aktivität des getesteten Antibiotikums. Die Aktivität des zu prüfenden Antibiotikums wird durch den Vergleich des Durchmessers seiner Hemmzone mit dem des Standardantibiotikums bestimmt. Kohlenhydrate und Kartoffelinfusion fördern das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen, während der niedrige pH-Wert die bakterielle Begleitflora teilweise hemmt. Wenn das Medium für das Pilzwachstum verwendet werden soll, sollte der pH-Wert auf etwa 3,5 eingestellt werden. Die Pilze wachsen auf diesem Medium und entwickeln eine typische Morphologie.
Anwendung
Antibiotika-Agar Nr. 11 wird für die mikrobiologische Untersuchung von Antibiotika in pharmazeutischen Zubereitungen, Körperflüssigkeiten, Futtermittelzubereitungen und anderen Materialien verwendet.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
Erstarrungsverhalten (2  Std., 40  °C): Flüssigkeit
pH-Wert (25  °C): 8,2–8,4
Wachstum (Kocuria rhizophila ATCC 9341): befriedigend bis gut
Durchmesser der Hemmungszone/Ampicillin 10 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Durchmesser der Hemmungszone/Erythromycin 15 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): gut bis sehr gut
Durchmesser der Hemmungszone/Kanamycin 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Durchmesser der Hemmungszone/Neomycin 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Wachstum (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): gut bis sehr gut
Durchmesser der Hemmungszone/Oleandomycin 15 µg (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)):
Durchmesser der Hemmungszone/Neomycin 30 µg (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)):
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3