Merck
1.04877
Supelco
Kaliumphosphat, monobasisch
for analysis (<= 0.005% Na) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumphosphat, mono-Kaliumorthophosphat, Kaliumbiphosphat, prim. Kaliumphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
About This Item
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-913-4
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤ 0.2% loss on drying, 130 °C
pH-Wert
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
1200 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • β-lactoglobulin stabilized nanemulsions--Formulation and process factors affecting droplet size and nanoemulsion stability.: This research explores the stabilization mechanisms of β-lactoglobulin in nanemulsions, with implications for pharmaceutical and food sciences, potentially utilizing substances like potassium phosphate monobasic for stability and pH control (Ali et al., 2016).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,0 %
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf getrockneter Substanz): 98,0 - 100,5 %
Gehalt (alkalimetrisch; getrocknete Substanz): ≥ 99,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 4,2 - 4,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0010 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0010 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Reduzierende Substanzen: entspricht
Trocknungsverlust (130 °C): ≤ 0,2 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.