Merck
1.04439
Supelco
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Mercury(II) nitrate monohydrate
About This Item
Lineare Formel:
Hg(NO3)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.60 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-152-3
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
26 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
Rückstand nach Reduktion
≤0.01%
mp (Schmelzpunkt)
54.6 °C (anhydrous substance)
Dichte
3.89 g/cm3 at 20.2 °C
Schüttdichte
1200 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Hg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChIKey
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99.0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
K (Kalium): ≤ 0.005 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
Glührückstand nach Reduktion: ≤ 0.01 %
Entspricht ACS,Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)