Wichtige Dokumente
1.03762
SAFC
Ammoniumeisen(III)-citrat
about 18% Fe
Synonym(e):
Ammoniumeisen(III)-citrat
Größe auswählen
1 KG
180,00 €
25 KG
2.500,00 €
180,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
180,00 €
25 KG
2.500,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O7 · xFe · xH3N
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
214-686-6
180,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Löslichkeit
1200 g/L
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChIKey
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Anwendung
Ammoniumeisen(III)-citrat wird als Säureregulator eingesetzt. Unser Produkt Ammoniumeisen(III)-citrat ca. 18 % Fe eignet sich für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable