Wichtige Dokumente
1.03025
Supelco
Bromkresolpurpur
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Bromkresolpurpur, 5′,5′′-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
Größe auswählen
5 G
72,90 €
25 G
182,00 €
72,90 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
72,90 €
25 G
182,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16Br2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171502
EG-Index-Nummer:
204-087-8
NACRES:
NA.21
72,90 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Bromkresolpurpur, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Verlust
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
mp (Schmelzpunkt)
242 °C
Schüttdichte
515 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(c(c3)C)O)Br)c2cc(c(c(c2)C)O)Br
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChIKey
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Übergangsbereich: pH 5,2 – pH 6,8 gelblich-grün – blau-violett
Aussehen der Lösung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 1
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Sensitivitätstest: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable