Merck
1.02791
Supelco
Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CuO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-847-6
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% dry basis (iodometric)
Qualität:
anhydrous
Form:
solid
Löslichkeit:
203 g/L
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% dry basis (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.2% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as sulfate)
Verlust
≤ 0.5% loss on drying, 250 °C
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
203 g/L
Dichte
3.60 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤0.015%
N: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.02%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Ultra-Responsive MEMS Sensing Chip for Differential Thermal Analysis (DTA): Hier wird die Verwendung von wasserfreiem Kupfer(II)-sulfat bei der Entwicklung von Chips für mikroelektromechanische Systeme (MEMS) hervorgehoben, wodurch die Empfindlichkeit bei der Thermoanalyse, die in der Materialforschung von entscheidender Bedeutung ist, verbessert wird (Zhang H et al., 2023).
  • Development and Validation of a Copper Ligand-Exchange Chromatographic Method: Konzentriert sich auf die Schätzung von D-Milchsäure in Ringer-Lactat-Lösung unter Verwendung von wasserfreiem Kupfer(II)-sulfat zur Bestätigung dessen Rolle bei der pharmazeutischen Analyse und zur Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln (Sharaf El-Din MMK et al., 2018).
  • Harvesting Water from Air Using Anhydrous Salt with Sunlight: Verwendet wasserfreies Kupfer(II)-sulfat in einer neuartigen Umweltanwendung zur Erprobung nachhaltiger Technologien zur Wassergewinnung in Anbetracht des globalen Problems der Wasserknappheit (Li R et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,015 %
Ni (Nickel): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Zn (Zink): ≤ 0,02 %
In Schwefelwasserstoff nicht fällbare Anteile (als Sulfat): ≤ 0,2 %
Trocknungsverlust (250 °C): ≤ 0,5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kemal Sumser et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(10) (2020-05-28)
The potential of MR thermometry (MRT) fostered the development of MRI compatible radiofrequency (RF) hyperthermia devices. Such device integration creates major technological challenges and a crucial point for image quality is the water bolus (WB). The WB is located between