Wichtige Dokumente
1.01564
Supelco
Natriumhydroxid auf Träger
granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352305
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Absorptionskapazität für CO₂: ≥ 50,0 %
Glühverlust (800 °C): ≤ 25,0 %
Schüttdichte: ca. 70 g/100ml
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable