Merck
1.01506
Supelco
Silber
wool for elemental analysis
Synonym(e):
Silber
Größe auswählen
10 G
213,00 €
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
213,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141740
EG-Index-Nummer:
231-131-3
NACRES:
NA.21
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2212 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
961.9 °C
Dichte
10.5 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Reinheit: ≥ 99,9 %
Faserdurchmesser: etwa 45 bis 55 µm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable