1.01118
Ammonium benzoate
EMPLURA®
Synonym(e):
Ammonium benzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥98.0% (perchloric acid titration)
Form
solid
Wirksamkeit
825 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
198 °C (decomposition)
Löslichkeit
200 g/L
Dichte
1.26 g/cm3 at 25 °C
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
InChIKey
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (10 %; Wasser): 6.0 - 8.0
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Oxidierbare Anteile: entspricht
Lösungsmittel-Rückstände (Ph Eur/ICH): ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable