Merck
1.00929
Supelco
Diethylether
≥99.9% (GC), contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Synonym(e):
Äther, Ether, Ethylether, Et2O, Ether, Ethylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
Produktbezeichnung
Diethylether,
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
587 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Wirksamkeit
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Enthält
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Expl.-Gr.
36.5 %
Verunreinigungen
≤0.00003% Peroxide (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
Abdampfrückstand
≤10 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -40 °C
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SeccoSolv ready-to-use dried solvents fulfill even the most stringent requirements. They are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency. To protect the quality of these products even better from potential contaminants, our new SeccoSept septum seal cap provides multiple layers of protection to keep solvents in flawless condition before, during, and after removal.
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.9 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0.0002 meq/g
Aceton (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.02 %
Aldehyde (als CH₃CHO): ≤ 0.001 %
Carbonylverbindungen (als CO): ≤ 0.001 %
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.00003 %
Abdampfrückstand: ≤ 10 mg/l
Wasser: ≤ 0.005 %
Das Produkt ist stabilisiert mit 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup