Merck
1.00857
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
Größe auswählen
100 TESTS
169,00 €
169,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
169,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
169,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Silicat (Kieselsäure)-Test, photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 tests
spezifische(r) Analyt(en)
silicate
Messbereich
0.5-500 mg/L (Si)
1.1-1070 mg/L (SiO2)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Molybdosilicate)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 1,1–1070 mg/l SiO₂ 0,5–500 mg/l Si Spectroquant®
Die Methode ist analog zu APHA 4500-SiO2 C.
Dieser Spectroquant® Silikat-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Silikat (Kieselsäure) in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In schwefelhaltiger Lösung reagieren Silikationen mit Molybdationen, um gelbe Heteropolysäure zu bilden, die photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable