1.00845
Ethanolamine
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °C
Wirksamkeit
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
3.4-27 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.1% Diethanolamine (GC)
≤0.1% Triethanolamine (GC)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤100 ppb Ba (Barium)
≤20 ppb B (Boron)
≤20 ppb Co (Cobalt)
≤20 ppb Cr (Chromium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤50 ppb Cd (Cadmium)
≤500 ppb Al (Aluminium)
≤500 ppb Ca (Calcium)
pH-Wert
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
10.5 °C
Übergangstemp.
flash point 92.5 °C
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Fe: ≤100 ppb
Mg: ≤100 ppb
Mn: ≤20 ppb
Ni: ≤20 ppb
Pb: ≤100 ppb
Sn: ≤100 ppb
Zn: ≤100 ppb
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Al (Aluminium): ≤ 500 ppb
B (Bor): ≤ 20 ppb
Ba (Barium): ≤ 100 ppb
Ca (Calcium): ≤ 500 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 50 ppb
Co (Cobalt): ≤ 20 ppb
Cr (Chrom): ≤ 20 ppb
Cu (Kupfer): ≤ 20 ppb
Fe (Eisen): ≤ 100 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 100 ppb
Mn (Mangan): ≤ 20 ppb
Ni (Nickel): ≤ 20 ppb
Pb (Blei): ≤ 100 ppb
Sn (Zinn): ≤ 100 ppb
Zn (Zink): ≤ 100 ppb
Diethanolamin (GC): ≤ 0.1 %
Triethanolamin (GC): ≤ 0.1 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup