Merck
1.00661
SAFC
Parteck® LUB STA 50
(Stearic acid 50 vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Palmitinsäure – Stearinsäuremischung, Fettsäuren C16–18, Stearinsäure – Palmitinsäuremischung
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
608585
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Agentur
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
≥90% (stearic acid and palmitic acid, GC)
Form
fine powder
Selbstzündungstemp.
395 °C
Partikelgröße
15-45 μm (d50)
bp
370 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C
Übergangstemp.
flash point 196 °C
Kationenspuren
Ni: ≤1 ppm
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Formulierung haben wir Particle-Engineering-Technologien eingesetzt, um funktionelle Hilfsstoffe speziell für feste Darreichungsformen zu entwickeln. Die einzigartigen Partikeleigenschaften der Produkte in unserem Parteck® Portfolio sind speziell auf herausragende Leistung in Tablettierungsprozessen, auf spezifische Technologien für die Wirkstoffverabreichung und auf eine Verbesserung der Löslichkeit ausgelegt.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Parteck® LUB ist eine Produktlinie unserer wirksamsten Gleitfähigkeitshilfsstoffe mit herausragender chargenübergreifender Konsistenz, mit denen Sie bei der Herstellung von Tabletten einen zuverlässigen Arbeitsablauf erzielen können. Parteck® LUB STA 50 ist eine Stearinsäure pflanzlichen Ursprungs.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable