Merck
1.00090
SAFC
Adipinsäure
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Adipinsäure, Hexandisäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
E-Nummer:
E355
EG-Index-Nummer:
204-673-3
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Dampfdruck
0.097 hPa ( 18.5 °C)
Beschreibung
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,FCC,E 355
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Selbstzündungstemp.
405 °C
Wirksamkeit
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Methode(n)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH-Wert
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
150.9 °C
Übergangstemp.
flash point 196 °C
Löslichkeit
15 g/L
Dichte
1.36 g/cm3 at 25 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Adipinsäure wird häufig als pH-Modifizierer in pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
384.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
196 °C - closed cup