Merck
1.00071
Millipore
CCDA-Selektiv-Supplement
for Campylobacter spp., pkg of 10 vials, For the preparation of Campylobacter Blood Free Selective Agar
Synonym(e):
Blutfreies Campylobacter-Medium-Selektiv-Supplement, Campylobacter – Blutfreies Medium-Selektiv-Supplement, Campylobacter-Selektiv-Supplement
Größe auswählen
10 VIAL
210,00 €
210,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 VIAL
210,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
210,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Agentur
ISO 10272
ISO
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Zusammensetzung
Amphotericin B, 5 mg
Cefoperazone, 16 mg
Verpackung
pkg of 10 vials
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.0-7.4 (25 °C, 40 g/L in H2O, suspension)
Löslichkeit
40 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Campylobacter spp.
Allgemeine Beschreibung
CCDA-Selektiv-Supplement ist ein Gemisch aus zwei Antibiotika (Amphotericin B und Cefoperazon) in lyophilisierter Form. Amphotericin B bewirkt eine umfassende Reduzierung des Wachstums von Hefen und Schimmelpilzen, während Cefoperazon insbesondere das Wachstum von Enterobacteriaceae hemmt.
Anwendung
CCDA-Selektiv-Supplement ist ein Additiv, das während der Herstellung von blutfreiem Campylobacter-Selektivagar zur Anreicherung von Campylobacter aus Nahrungsmitteln verwendet wird.
Verlinkung
Ersetzt: 1.00071
Hinweis zur Analyse
Typische Zusammensetzung (je Fläschchen): Amphotericin B 5,0 mg; Cefoperazon 16,0 mg.
Wachstumsprüfung gemäß ISO 11133.
Supplement mit Base (Art.-Nr. 1.00070) geprüft.
Wachstum
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
gut
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): gut
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): gut
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): kein Wachstum
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): gehemmtes Wachstum
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): gehemmtes Wachstum
Inkubation: 44 Std. 41,5 °C mit Anaerocult C. E. coli und Staph. aur. aerob.
Stämme mit einem Dreiösenausstrich geprüft.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.