Wichtige Dokumente
07-838
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IR(Tyr972)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Insulin Receptor, CD220
Größe auswählen
100 μL
543,00 €
543,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
543,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
543,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr972)
Angaben zum Gen
human ... INSR(3643)
Spezifität
Basierend auf der Sequenzhomologie (100 %) wird eine Kreuzreaktivität mit Ratte erwartet, wurde jedoch nicht geprüft.
Erkennt Phospho-IR (β-Untereinheit) (pTyr972).
Immunogen
Lineares Peptid, das der Aminosäurenregion, die das Phospho-IR (pTyr972) von Mensch, Maus und Ratte umgibt, entspricht.
Anwendung
Der Anti-Phospho-IR(Tyr972)-Antikörper weist die Konzentration von Phospho-IR (Tyr972) nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energie-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Zielbeschreibung
155 kDa
Physikalische Form
100 μl eines affinitätsgereinigten polyklonalen Kaninchen-IgG in 50 % Lagerpuffer (PBS (ohne Mg2+ und Ca2+), pH-Wert 7,3, mit 1,0 mg/ml BSA (IgG, proteasefrei), 0,05 % Natriumazid) und 50 % Glycerin.
Affinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation, crystallization and preliminary X-ray analysis of threonine synthase from Streptococcus mutans.
De-Wei Tang,Lan-Fen Li,Ya-Mei Yu,Xiang-Yu Liu,Xiao-Dong Su,Xiaojun Zhao,Yu-He Liang
Protein and peptide letters null
Rebecca B Hughes et al.
Autism research : official journal of the International Society for Autism Research, 15(4), 614-627 (2022-02-11)
2p16.3 deletion, involving NEUREXIN1 (NRXN1) heterozygous deletion, substantially increases the risk of developing autism and other neurodevelopmental disorders. We have a poor understanding of how NRXN1 heterozygosity impacts on brain function and cognition to increase the risk of developing the
Vitor R Muñoz et al.
Journal of cellular physiology, 233(6), 4791-4800 (2017-12-09)
The effects of physical exercise on insulin signaling and glycemic homeostasis are not yet fully understood. Recent findings elucidated the positive role of Rho-kinase (Rock) in increasing the glucose uptake through insulin receptor substrate-1 (IRS1) phosphorylation in the skeletal muscle.
Marina C Muñoz et al.
The Journal of endocrinology, 201(2), 185-197 (2009-03-03)
The I kappaB kinase-beta (IKK-beta)/nuclear factor-kappaB signaling pathway has been suggested to link inflammation with obesity and insulin resistance. In addition, angiotensin (Ang) II is able to induce insulin resistance and an inflammatory state through Ang II receptor type 1
Vitor Rosetto Muñoz et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 75(3), 432-436 (2019-01-01)
The insulin receptor substrate 1 regulates insulin-mediated glucose uptake and is a target of Rho-kinase (Rock); however, the relationship between age-related insulin resistance and Rock signaling specifically in skeletal muscle and adipose tissue is unknown. We evaluated the content and