07-609-I
Anti-Peroxiredoxin 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
EC:1.11.1.15, Natural killer cell-enhancing factor A, NKEF-A, Proliferation-associated gene protein, PAG, Thioredoxin peroxidase 2, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDX1(5052)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1:1,000 dilution from a representative lot detected Peroxiredoxin 1 in human kidney, human small intestine, and human cerebellum tissues.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Peroxiredoxin 1 in 10 µg of DU145 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1