Merck
Alle Fotos(3)
Dokumente
07-582-I
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRF-3(Ser396)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Interferon regulatory factor 3, IRF-3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer396)
Angaben zum Gen
human ... IRF3(3661)
pig ... Irf3(396656)
rhesus monkey ... Irf3(718970)
Allgemeine Beschreibung
IRF (interferon regulatory factors) sind eine Familie von Transkriptionsfaktoren, die mit dem JAK-STAT-Signalweg arbeiten, um Interferon (IFN) und die durch IFN eingeleitete Genexpression als Reaktion auf eine Virusinfektion zu regulieren. IRF-3 kann das Zellwachstum hemmen und spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Genexpression in der angeborenen Immunantwort. In nichtstimulierten Zellen liegt IRF-3 im Zytoplasma vor. Eine Virusinfektion führt zur Phosphorylierung von IRF-3 und zu seiner Translokation in den Zellkern, wo er Promotoren mit IRF-3-Bindungsstellen aktiviert. Die Phosphorylierung von IRF-3 tritt an einem Cluster von C-terminalen Serin- und Threonin-Resten (zwischen 385 und 405) auf, was zu seiner Assoziation mit dem p300/CBP-Coaktivatorprotein führt, das die DNA-Bindung und Transkriptionsaktivierung fördert.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt an Ser396 phosphoryliertes IRF-3.
Immunogen
Epitop: SNS → ANA: Mutationen dieses Rests führen zum Verlust der virusinduzierten Phosphorylierung von IRF-3
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Ser396 phosphoryliertem humanem IRF-3 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verwenden Sie diesen Anti-Phospho-IRF-3(Ser396)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB validiert wurde, um Phospho-IRF-3 (Ser396) nachzuweisen, auch als interferon regulatory factor 3 bekannt.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an unbehandelten und mit Sendaivirus behandelten A549-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-IRF-3 (Ser396) in 10 µg mit Sendaivirus behandeltem A549-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa gemessen. In manchen Lysaten treten bei ~40 kDa und ~80 kDa nichtcharakterisierte Banden auf.
Verlinkung
Ersetzt: 07-582
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Unbehandelte und mit Sendaivirus behandelte A549-Zelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mitsuaki Mori et al.
The Journal of biological chemistry, 279(11), 9698-9702 (2004-01-03)
Interferon regulatory factor (IRF)-3 is a critical transcription factor regulating innate immune responses against viral and bacterial infections. Signals activated by various pathogens are integrated by IRF-3 kinase, resulting in the specific phosphorylation of IRF-3 in the cytoplasm. This phosphorylation
Cortisol is a potent modulator of lipopolysaccharide-induced interferon signaling in macrophages.
Anja M Billing,Fred Fack,Jonathan D Turner,Claude P Muller
Innate Immunity null
Xiaokun Liu et al.
Frontiers in immunology, 8, 350-350 (2017-04-11)
Influenza virus NS2 is well known for its role in viral ribonucleoprotein nuclear export; however, its function has not been fully understood. A recent study showed that NS2 might interact with HIST1H1C (H1C, H1.2). Histones have been found to affect