07-294-I
Anti-phospho-GluR2 (Ser880)
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified antibody
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rabbit, rat
Konzentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Glutamate receptor 2 phosphorylated on Serine 880 in untreated Rat brain microsomal preparations, but not in preparations treated with Lambda phosphatase.
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit