07-1490-M
Anti-Calcineurin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP3CA(5530)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
GPCR-, cAMP/cGMP- & kalziumabhängige Signalübertragung
Immunoprecipitation: 3 μL per reaction of a previous lot of this antibody was used in Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user
Qualität
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PP2B B on 10 μg of PC3 lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Hinweis zur Analyse
PC3 cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1