07-068-I
Anti-Calcineurin A/PP2B catalytic unit Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit beta isoform, CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit beta isoform
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP3CA(5530)
mouse ... Ppp3Ca(19055)
rat ... Ppp3Ca(24674)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Stoffwechselhormone & Rezeptoren
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Calcineurin A/PP2B catalytic unit in 10 µg of human brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable