Dokumente
07-1450-I
Sigma-Aldrich
Anti-Beta-PIX, SH3-Domäne-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Rho guanine nucleotide exchange factor 7, Beta-Pix, COOL-1, PAK-interacting exchange factor beta, p85
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARHGEF7(8874)
Allgemeine Beschreibung
Beta-PIX (ARHGEF7, βPix, COOL) ist ein Rho-Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor (GEF). Beta-PIX ist ein p21-aktivierter Proteinkinase(PAK)-interagierender Austauschfaktor (PIX, COOL, p85SPR), der als vermutlicher Guaninnukleotid-Austauschfaktor (GEF) für Rac/Cdc42 identifiziert wurde. Die Varianten von Beta-PIX-Isoformen weisen unterschiedliche Gewebeverteilungen auf. Beta-PIX-α wird universell in allen untersuchten Geweben exprimiert; andere Isoformen werden hauptsächlich im zentralen Nervensystem exprimiert. PAK, eine Ser/Thr-Kinase ist ein wichtiger Vermittler der Rho-Familie-Aktivität und interagiert durch seine Prolin-reiche Region mit der SH3-Domäne von Beta-PIX. Es wird angenommen, dass diese Wechselwirkung die Geschwindigkeit der GTP-Hydrolyse von Rac und Cdc42 beeinflusst.
Immunogen
Epitop: SH3-Domäne
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der SH3-Domäne von humanem Beta-PIX, SH3-Domäne entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Signalisierungsneurologie
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie Beta-PIX mit diesem Anti-Beta-PIX-Antikörper, SH3-Domäne, nach, der zur Verwendung in Western Blot validiert ist.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Beta-PIX, SH3-Domäne in 10 µg PC12-Zelllysat nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Jurkat-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wies Beta-PIX, SH3-Domäne in 10 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 80 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: 07-1450
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hideaki Ito et al.
Oncogene, 39(9), 1931-1943 (2019-11-23)
Cell motility is a tightly regulated phenomenon that supports the accurate formation of organ structure during development and homeostasis, including wound healing and inflammation. Meanwhile, cancer cells exhibit dysregulated motility, which causes spreading and invasion. The Dbl family RhoGEF ARHGEF7/β-PIX
Kunrong Cheng et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 320(4), G627-G643 (2021-02-11)
Rho guanine nucleotide exchange factors (RhoGEFs) regulate Rho GTPase activity and cytoskeletal and cell adhesion dynamics. βPix, a CDC42/RAC family RhoGEF encoded by ARHGEF7, is reported to modulate human colon cancer cell proliferation and postwounding restitution of rat intestinal epithelial
Gulcan Semra Sahin et al.
Science signaling, 14(683) (2021-05-20)
Developing hippocampal neurons undergo rapid synaptogenesis in response to neurotrophic signals to form and refine circuit connections. The adipokine leptin is a satiety factor with neurotrophic actions, which potentiates both glutamatergic and GABAergic synaptogenesis in the hippocampus during neonatal development.
Sabrina Schlienger et al.
Science advances, 9(19), eadd5501-eadd5501 (2023-05-12)
Mirror movements (MM) disorder is characterized by involuntary movements on one side of the body that mirror intentional movements on the opposite side. We performed genetic characterization of a family with autosomal dominant MM and identified ARHGEF7, a RhoGEF, as
G R Ramirez-San Juan et al.
Molecular biology of the cell, 28(8), 1043-1053 (2017-02-24)
In vivo, geometric cues from the extracellular matrix (ECM) are critical for the regulation of cell shape, adhesion, and migration. During contact guidance, the fibrillar architecture of the ECM promotes an elongated cell shape and migration along the fibrils. The