07-1383
Anti-CDT1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
DNA replication factor , Double parked homolog , Double parked, Drosophila, homolog of 2 chromatin licensing and DNA replication factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDT1(81620)
mouse ... Cdt1(67177)
rat ... Cdt1(292071)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Signalisierung
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um CDT1 in Jurkat-Zelllysat nachzuweisen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen.
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1