07-1364
Anti-ECT2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
epithelial cell transforming sequence 2 oncogene, Epithelial cell-transforming sequence 2 oncogene, protein ECT2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
pig, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), opossum (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ECT2(1894)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
C-Terminus.
Immunogen
Anwendung
G-Proteine
Signalisierung
Immunzytochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor mit Heya8-Zellen verwendet. (Der Channing, University of North Carolina at Chapel Hill, NC, channing_der@med.unc.edu)
Qualität
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies ECT2 in 10 µg A549-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
A549-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable