06-562
Anti-erbB-2/HER-2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
CD340 antigen, CD340 antigen, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, c-erb B2/neu protein, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog),
Größe auswählen
459,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
459,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
monkey, human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
rat ... Erbb2(24337)
rhesus monkey ... Erbb2(697573)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
4 μg of a previous lot immunoprecipitated erbB-2/HER-2 from 600 μg MCF-7 RIPA lysate, and previously in A431, LNCaP, and c-erbB-2 transfected 3T3/NIH RIPA lysate.
Immunohistochemistry:
A previous lot of antibody has been reported by an independent laboratory, to detect erbB-2/HER-2 in frozen and formalin/paraffin sections of rat breast.
Qualität
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Her-2 on 10 μg of HEK293 lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
A431 cells, HEK293, Jurkat, MCF7 cell lysate.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable