06-018
Anti-ROR2 Antibody, CT
from rabbit
Synonym(e):
Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 2, neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 2, receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2, tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ROR2(4920)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunologische Signalübertragung
Qualität
Immunohistochemistry(paraffin): 1:50-1:200 dilution of this antibody detected ROR2 in human gastric mucosa.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human gastric mucosa
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable