05-736
Anti-phospho-Akt1/PKBα (Ser473) Antibody, clone SK703, rabbit monoclonal
clone SK703, Upstate®, from rabbit
Größe auswählen
473,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
473,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SK703, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer473)
Angaben zum Gen
human ... AKT1(207)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
PI3K-, Akt-, & mTOR-Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable