Wichtige Dokumente
05-677
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Src (Tyr416) Antikörper, Klon 9A6
clone 9A6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, protooncogene SRC, Rous sarcoma, tyrosine kinase pp60c-src, tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homo
Größe auswählen
100 μG
555,00 €
555,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
555,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
555,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9A6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr416)
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Spezifische src-Isoform ist unbekannt
Src (auch bekannt als pp60src) ist eine Nicht-Rezeptor-Tyrosin-Kinase, die in vielen biologischen Systemen an der Signaltransduktion beteiligt und in die Entwicklung menschlicher Tumore involviert ist. Es gibt zwei kritische Phosphorylierungsstellen von Tyrosin auf Src, Tyrosin 418 und Tyrosin 529 (bezogen auf die menschliche Src-Sequenz). Das Tyrosin 418 befindet sich in der katalytischen Domäne und ist eine der Autophosphorylierungsstellen. Die volle katalytische Aktivität von Src erfordert die Phosphorylierung von Tyrosin 418. Diese Region von Src ist auch in allen verwandten Kinasen der Src-Familie hoch konserviert, so dass eine vorherige Immunpräzipitation erforderlich sein kann, um festzustellen, welches Mitglied der Src-Familie aktiviert wird.
Spezifität
Erkennt Phospho-Src, Mr 60 kDa. Der Antikörper zeigt keine Kreuzreaktion mit der nicht-phosphorylierten Form von Src oder mit nicht verwandten Phosphorylierungsstellen. Es erkennt alle Mitglieder der Src-Familie, die an dem Tyrosin phosphoryliert sind, das dem Tyr416 des aviären Src entspricht.
Immunogen
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid, das Phosphotyrosin in dem Sequenzkontext enthält, der dem Tyrosin 416 des aviären Src entspricht. Klon 9A6.
Anwendung
Erkennen Sie Phospho-Src (Tyr416) mit diesem Anti-Phospho-Src (Tyr416) Antikörper, Klon 9A6, validiert für die Verwendung in WB & IP.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunopräzipitation/Immunoblot-Analyse: 4 μg/mL einer früheren Charge detektierte Phospho-Src, das aus 3T3-Zelllysaten mit 10 μg Anti-Src (Katalog-Nr. 05-184) immunpräzipitiert wurde, jedoch nicht nach Phosphatasebehandlung mit YOP.
Qualität
Bewertet durch Immunpräzipitation von Src aus 3T3-Zelllysaten mit Anti-Src (Katalog-Nr. #05-184), aber nicht nach Phosphatase-Behandlung mit YOP.
Src-Autophosphorylierung/Western-Blotting-Analyse: 0,5–2 μg/mL dieses Antikörpers wiesen rekombinantes Src (Katalog-Nr. #14-326) nach Inkubation mit Mg/Mn/ATP stark nach. Die Phospho-Spezifität wurde durch Dephosphorylierung des Src-Proteins mit λ-Phosphatase bestätigt.
Zielbeschreibung
60 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Gereinigtes monoklonales Maus-IgG3, lyophilisiert aus 1 ml 2x PBS / 0,09 % Na-Azid / PEG und Saccharose. Mit 1 ml H2O rekonstituieren (15 min., RT). Lyophilisiert. Bei -20 ºC aufbewahren.
Thiophile Adsorption und Größenausschlusschromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hühnerembryo-Fibroblasten (CEF)-Zellen, die menschliches Wildtyp-Src-Protein exprimieren
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Edwin K Jackson et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(3), 1109-1116 (2005-05-20)
alpha(2)-Adrenoceptors potentiate vascular responses to angiotensin II. The goal of this study was to test the hypothesis that the phospholipase C (PLC)/protein kinase C (PKC)/c-src/phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) pathway contributes to the vascular angiotensin II/alpha(2)-adrenoceptor interaction. In rats in vivo, intrarenal
T Koreckij et al.
British journal of cancer, 101(2), 263-268 (2009-07-16)
Dasatinib is a small molecule kinase inhibitor that has recently been shown to inhibit Src family kinases (SFK) and also has activity against CaP. Of importance to metastatic CaP, which frequently metastasises to bone, SFK are also vital to the
A Sirvent et al.
Oncogene, 29(9), 1303-1315 (2009-12-17)
The nonreceptor tyrosine kinases of the Src family (SFK) are frequently deregulated in human colorectal cancer (CRC), and they have been implicated in tumour growth and metastasis. How SFK are activated in this cancer has not been clearly established. Here
K Miekus et al.
Cell death & disease, 4, e459-e459 (2013-01-19)
Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most common type of pediatric soft tissue sarcoma. The MET receptor has an important role in the biology of RMS, and its overexpression and hyperactivation correlate with the metastatic ability of RMS. Consequently, interfering with MET
Shiladitya Chattopadhyay et al.
Cellular microbiology, 19(3) (2016-09-26)
Phosphoproteomics-based platforms have been widely used to identify post translational dynamics of cellular proteins in response to viral infection. The present study was undertaken to assess differential tyrosine phosphorylation during early hours of rotavirus (RV) SA11 infection. Heat shock proteins