05-421-AF488
Anti-PP2A, C subunit Antibody, clone 1D6, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1D6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform, PP2A-alpha, PP2Ac, PP2Calpha, Replication protein C, RP-C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D6, monoclonal
Speziesreaktivität
Xenopus, rabbit, human, bovine, rat, yeast, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP2CA(5515)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Kinasen & Phosphatasen
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-421) is shown to be suitable also for immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PP2A in A431 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable