05-22-3838
BQ-788, Sodium Salt
Synonym(e):
BQ-788, Sodium Salt, N- cis-2,6-Dimethylpiperidinocarbonyl-L-γ-MeLeu-D-Trp(MeOCO)-D-Nle-OH, Na
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
0.01% NH4OH: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
methanol: water (3:1): 2 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
ETB-receptor antagonist
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Taniai, H., et al. 2001. Hepatology33, 894.
Fukuroda, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 1461.
Ishikawa, K., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 4892.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable