05-1938
Anti-G3BP1 Antibody, clone 14E5-G9
clone 14E5-G9, from mouse
Synonym(e):
ATP-dependent DNA helicase VIII, GAP SH3 domain-binding protein 1, GAP binding protein, GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1, Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein, RasGAP-associated endoribonuclease G3BP
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14E5-G9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... G3BP1(10146)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
G-Proteine
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected G3BP1 on K562 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable