Wichtige Dokumente
05-1517
Sigma-Aldrich
Anti-hnRNP Q-Antikörper, Klon 18E4
clone 18E4, from mouse
Synonym(e):
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q-like, Synaptotagmin-binding, cytoplasmic RNA-interacting protein, Glycine- and tyrosine-rich RNA-binding protein, GRY-RBP, NS1-associated protein 1
Größe auswählen
100 μG
421,00 €
421,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
421,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
421,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
18E4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYNCRIP(10492)
Allgemeine Beschreibung
Heterogenes nukleäres Ribonukleoprotein Q, häufig hnRNP Q genannt, liegt in drei verschiedenen Isoformen vor, die durch alternatives Spleißen eines einzelnen Gens erhalten werden. Dieses RNA-Bindungsprotein ist an der Steuerung des mRNA-Vorläufer-Spleißens für das Survival of motor neuron-Protein (SMN) beteiligt, einem Gen. Loss-of-function-Mutationen von SMN stehen mit spinaler Muskelatrophie (SMA), einer häufigen neurodegenerativen Erkrankung, in Zusammenhang. Es wurde gezeigt, dass hnRNP Q-Proteine mit SMN interagieren. Diese Wechselwirkung ist für ein effizientes Prä-mRNA-Spleißen in vitro erforderlich. Aktuelle Daten weisen darauf hin, dass hnRNP Q ein Spleißmodulator von SMN ist.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt hnRNP Q.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Rekombinantes Protein, das humanem hnRNP Q entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Immunzytochemie
Von einem unabhängigen Forschenden unter Verwendung einer repräsentativen Charge zitiert.
Immunpräzipitation
Von einem unabhängigen Forschenden unter Verwendung einer repräsentativen Charge zitiert.
Verwenden Sie den Anti-hnRNP Q-Antikörper, Klon 18E4 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in WB, ICC, IP validiert wurde, um hnRNP Q nachzuweisen, auch bekannt als heterogenes nukleäres Ribonukleoprotein Q.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies hnRNP Q in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Die berechnete Molekülmasse beträgt 70 kDa. Klon 18E4 kann im Western Blot vier Banden von Gesamt-HeLa-Lysat erkennen, die den Molekülmassen ~80, ~70, ~60 und ~55 kDa entsprechen. hnRNP Q besitzt drei Isoformen mit ~70–55 kDa. Die reaktive ~80-kDa-Bande wurde als hnRNP R identifiziert, das auf SDS–PAGE bei ~80 kDa migriert. (Mourelatos., Z., et al., EMBO J., 20, 5443-5452 (2001).)
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgGκ im Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuri V Svitkin et al.
PLoS biology, 11(5), e1001564-e1001564 (2013-05-24)
Translation control often operates via remodeling of messenger ribonucleoprotein particles. The poly(A) binding protein (PABP) simultaneously interacts with the 3' poly(A) tail of the mRNA and the eukaryotic translation initiation factor 4G (eIF4G) to stimulate translation. PABP also promotes miRNA-dependent
Lauren M Gittings et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 18-18 (2019-02-14)
Frontotemporal lobar degeneration (FTLD) is pathologically subdivided based on the presence of particular pathological proteins that are identified in inclusion bodies observed post-mortem. The FTLD-FUS subgroup is defined by the presence of the fused in sarcoma protein (FUS) in pathological
Fruzsina Hobor et al.
Nature communications, 9(1), 831-831 (2018-02-28)
Exosomal miRNA transfer is a mechanism for cell-cell communication that is important in the immune response, in the functioning of the nervous system and in cancer. Syncrip/hnRNPQ is a highly conserved RNA-binding protein that mediates the exosomal partition of a
Ruiping Zheng et al.
Journal of cell science, 123(Pt 21), 3734-3744 (2010-10-14)
In higher eukaryotic cells, long non-protein-coding RNAs (lncRNAs) have been implicated in a wide array of cellular functions. Cell- or tissue-specific expression of lncRNA genes encoded in the mammalian genome is thought to contribute to the complex gene networks needed
Xiangling Meng et al.
Nature, 622(7982), 359-366 (2023-09-28)
The assembly of cortical circuits involves the generation and migration of interneurons from the ventral to the dorsal forebrain1-3, which has been challenging to study at inaccessible stages of late gestation and early postnatal human development4. Autism spectrum disorder and