Wichtige Dokumente
05-1144
Sigma-Aldrich
Anti-Talin-Antikörper, CT, Klon TD77
clone TD77, from mouse
Synonym(e):
talin 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TD77, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken, human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
mouse ... Tln1(21894)
Allgemeine Beschreibung
Talin besteht aus einer N-terminalen 47-kDa-Kopfdomäne (Reste 1-433) und einer C-terminalen 190-kDa-Stabdomäne
(Reste 434-2541) und verbindet Integrine mit dem Aktinzytoskelett.
Spezifität
Eine Kreuzreaktion mit Maus und Huhn wird erwartet.
Erkennt humanes Talin und kreuzreagiert mit Talin von Maus und Huhn. Das Epitop, das von diesem Antikörper erkannt wird, befindet sich in der C-terminalen Region des Proteins (Reste 2269-2541), die auch eine F-Aktin-Bindungsstelle enthält, die homolog zum Hefe-Aktin-Bindungsprotein SIa2p ist.
Anwendung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Talin in Gewebe des humanen Verdauungstrakts nach.
Weisen Sie Talin mit diesem Anti-Talin-Antikörper, C-Terminus, Klon TD77, nach, der zur Verwendung in WB und IH(P) validiert ist.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge wies Talin in 10 μg von Jurkat-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
270 kDa
Verlinkung
Ersetzt: MAB3264
Physikalische Form
Durch Protein-A-Sepharose-Chromatografie aufgereinigt
Durch Protein-A-Sepharose-Chromatografie aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 mol/l PBS pH-Wert 7,6; 0,25 mol/l NaCl mit 0,1% Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei 2 bis 8 °C ab Empfangsdatum bis zu 1 Jahr aufbewahrt werden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michèle Moes et al.
The Journal of biological chemistry, 282(23), 17280-17288 (2007-04-14)
Talin1 is a large cytoskeletal protein that links integrins to actin filaments through two distinct integrin binding sites, one present in the talin head domain (IBS1) necessary for integrin activation and a second (IBS2) that we have previously mapped to
Andreas Wortmann et al.
The Journal of biological chemistry, 286(49), 42303-42315 (2011-10-14)
Reciprocal interactions between Src family kinases (SFKs) and focal adhesion kinase (FAK) are critical during changes in cell attachment. Recently it has been recognized that another SFK substrate, CUB-domain-containing protein 1 (CDCP1), is differentially phosphorylated during these events. However, the
Yekaterina B Khotskaya et al.
Molecular carcinogenesis, 53(12), 1011-1026 (2013-09-04)
Metastatic dissemination is a multi-step process that depends on cancer cells' ability to respond to microenvironmental cues by adapting adhesion abilities and undergoing cytoskeletal rearrangement. Breast Cancer Metastasis Suppressor 1 (BRMS1) affects several steps of the metastatic cascade: it decreases
Mayra Álvarez-Santos et al.
Journal of cellular biochemistry, 117(10), 2385-2396 (2016-03-13)
The extracellular domains of some membrane proteins can be shed from the cell. A similar phenomenon occurs with β1 integrins (α1β1 and α2β1) in guinea pig. The putative role of β1 integrin subunit alterations due to shedding in airway smooth
Michael C Schmid et al.
Nature communications, 13(1), 1768-1768 (2022-04-03)
Myeloid cells play key roles in cancer immune suppression and tumor progression. In response to tumor derived factors, circulating monocytes and granulocytes extravasate into the tumor parenchyma where they stimulate angiogenesis, immune suppression and tumor progression. Chemokines, cytokines and interleukins