04-958
Anti-Beta Catenin Antibody, clone 7F7.2
clone 7F7.2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Beta Catenin, Catenin (cadherin-associated protein), beta 1
Größe auswählen
416,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
416,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7F7.2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate, PC12 cell lysate, NIH/3T3 cell lysate
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable