04-953
Anti-Phospho-Smad2(Ser465/467)-Antikörper, Klon A5S, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone A5S, Upstate®
Synonym(e):
Anti-Anti-CHTD8, Anti-Anti-JV18, Anti-Anti-JV18-1, Anti-Anti-LDS6, Anti-Anti-MADH2, Anti-Anti-MADR2, Anti-Anti-hMAD-2, Anti-Anti-hSMAD2
Größe auswählen
513,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
513,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A5S, monoclonal
Speziesreaktivität
human, zebrafish, mouse, canine
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Angaben zum Gen
human ... SMAD2(4087)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
HL60-Zelllysat, mit TGF-α behandelte HepG2-Zellen oder mit TGF behandelte HepG2-Zellenβ
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2