04-841
Anti-ROKα/ROCK-II Antibody, clone A9W4, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone A9W4, from rabbit
Synonym(e):
RhoA-binding kinase 2, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 2, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase II, p150 ROK-alpha, p164 ROCK-2, ROCK-II, ROKalpha, Rock2
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A9W4, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, bovine
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Rock2(25537)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
4 μL of a previous lot immunoprecipitated ROKα/ROCK-II from 500 μg of PC-12 lysate.
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:500-1:5000 dilution of this antibody detected ROKα/ROCK-II in RIPA lysates from PC-12 cells.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
RIPA lysates from PC-12 cells
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable