04-1460
Anti-PRMT5 Antibody, clone 23C7
clone 23C7, from mouse
Synonym(e):
72 kDa ICln-binding protein, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5, Jak-binding protein 1, SKB1 homolog, SKB1 homolog (S. pombe), Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, protein arginine methyltransferase 5, skb1 (S. pombe) homolog
Größe auswählen
370,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
370,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
23C7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRMT5(10419)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Histon-modifizierende Proteine
RNA-Stoffwechsel & Bindungsproteine
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PRMT5 on 10 µg of K562 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable