Merck
LIF372158097
Life Chemicals Inc.
1-ethyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-ethyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C11H12N2S/c1-2-13-10(8-12-11(13)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,14)
InChIKey
PQMVYAZFMXJQOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)