Merck
KEY466133674
Key Organics / BIONET
3-(3-methoxyphenoxy)butan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-(3-methoxyphenoxy)-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-8(12)9(2)14-11-6-4-5-10(7-11)13-3/h4-7,9H,1-3H3
InChIKey
VMULZYSJWXVFKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-006
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-006
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)