Merck
ENAH95E729D2
Enamine
methyl 2-[4-(2-bromoethoxy)phenyl]acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
methyl [4-(2-bromoethoxy)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-14-11(13)8-9-2-4-10(5-3-9)15-7-6-12/h2-5H,6-8H2,1H3
InChIKey
NCEPIIRKXIJJJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130946
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130946
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)