Merck
ENAH03BBCD72
Enamine
(1-methoxycyclopentyl)methanethiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
(1-methoxycyclopentyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C7H14OS/c1-8-7(6-9)4-2-3-5-7/h9H,2-6H2,1H3
InChIKey
UKKHGMUXYSGXKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1289303
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)