Wichtige Dokumente
ENA497376539
Enamine
1-{[(1,2-oxazol-3-yl)methyl]sulfanyl}isoquinoline
About This Item
Iupac Name
1-[(3-isoxazolylmethyl)sulfanyl]isoquinoline
Inchi Code
1S/C13H10N2OS/c1-2-4-12-10(3-1)5-7-14-13(12)17-9-11-6-8-16-15-11/h1-8H,9H2
InChIKey
LCSDESRCSGETMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257299
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)