Merck
ENA405194317
Enamine
5-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
5-cyclopropyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c15-12-7-8-14(9-5-6-9)11-4-2-1-3-10(11)13-12/h1-4,9H,5-8H2,(H,13,15)
InChIKey
DREUVCCPWCNFRY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133677
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133677
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)